Key Documents
133051
2-Methyl-1-butanol
≥99%
Synonim(y):
(±)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol, sec-Butylcarbinol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
10 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
tw
130 °C mmHg (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble 3.6g/a00g at 30 °C
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
108.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol