Merck
320021
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanol
ACS reagent, ≥98.5%
Synonim(y):
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1718835
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
130 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
644 °F
granice wybuchowości
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.002 meq/g Titr. acid
≤0.1% carbonyl (as HCHO)
≤0.2% acids and esters (as amyl acetate)
≤0.5% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-metylo-1-butanol to przezroczysty, bezbarwny alkohol. Jest to jeden z kilku izomerów alkoholu amylowego. Jest powszechnie stosowany jako rozpuszczalnik w różnych zastosowaniach, takich jak tusze, powłoki i preparaty farmaceutyczne.
Zastosowanie
3-Metylo-1-butanol jest stosowany jako:
  • Rozpuszczanie szerokiej gamy związków organicznych i jest często stosowany do ekstrakcji, rozcieńczania i przygotowywania próbek do analizy.
  • Materiał wyjściowy lub odczynnik w syntezie organicznej. Można go włączyć do różnych reakcji w celu wprowadzenia grupy izoamylowej lub funkcjonalności alkoholu do cząsteczek docelowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
110.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mary J Dunlop et al.
Molecular systems biology, 7, 487-487 (2011-05-11)
Many compounds being considered as candidates for advanced biofuels are toxic to microorganisms. This introduces an undesirable trade-off when engineering metabolic pathways for biofuel production because the engineered microbes must balance production against survival. Cellular export systems, such as efflux
Kazushi Yoshida et al.
Nature communications, 3, 739-739 (2012-03-15)
The same odorant can induce attractive or repulsive responses depending on its concentration in various animals including humans. However, little is understood about the neuronal basis of this behavioural phenomenon. Here we show that Caenorhabditis elegans avoids high concentrations of
Frédéric Ravyts et al.
Food microbiology, 27(7), 945-954 (2010-08-07)
Differences in the production of bacterial metabolites with potential impact on fermented sausage flavour were found in meat simulation medium when comparing different strains of Staphylococcus xylosus and Staphylococcus carnosus as starter cultures. Overall, higher levels of 3-methyl-1-butanol and acetoin
Niels O Verhulst et al.
Malaria journal, 10, 28-28 (2011-02-10)
Anopheles gambiae sensu stricto is considered to be highly anthropophilic and volatiles of human origin provide essential cues during its host-seeking behaviour. A synthetic blend of three human-derived volatiles, ammonia, lactic acid and tetradecanoic acid, attracts A. gambiae. In addition
Silvio Zaina et al.
Circulation. Cardiovascular genetics, 7(5), 692-700 (2014-08-06)
Epigenetic alterations may contribute to the development of atherosclerosis. In particular, DNA methylation, a reversible and highly regulated DNA modification, could influence disease onset and progression because it functions as an effector for environmental influences, including diet and lifestyle, both