Merck
112674
Sigma-Aldrich
Isopentyl acetate
mixture of isomers, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Beilstein:
1744750
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
142 °C/756 mmHg (lit.)
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
680 °F
granice wybuchowości
7.5 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octan izopentylu, znany również jako octan izoamylu, jest szeroko stosowanym rozpuszczalnikiem. Jest to ester wytwarzany przez połączenie kwasu octowego z izopentanolem. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, ale wykazuje wysoką rozpuszczalność w różnych rozpuszczalnikach organicznych. Octan izopentylu znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik w laboratoriach badawczych, może rozpuszczać niektóre związki niepolarne i polarne oraz jest stosowany do ekstrakcji i przygotowywania próbek do analizy. Ponadto służy jako zielony rozpuszczalnik do ekstrakcji związków docelowych ze złożonych matryc.
Zastosowanie
  • Opracowanie metody analizy bezpieczeństwa lotnych związków organicznych z wykorzystaniem 2-fenoksyetanolu jako rozpuszczalnika...: W niniejszym badaniu opracowano nowatorską metodę analizy bezpieczeństwa lotnych związków organicznych, w tym octanu izopentylu, z wykorzystaniem 2-fenoksyetanolu jako rozpuszczalnika. Metoda ta poprawia wykrywanie i oznaczanie ilościowe tych związków w różnych matrycach, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia standardów bezpieczeństwa w zastosowaniach przemysłowych (Wang et al., 2024).
  • Dodanie Saccharomyces eubayanusdo fermentacji SCOBY moduluje profile związków chemicznych i lotnych w kombucha: Badania wykazały, że wprowadzenie Saccharomyceseubayanus do fermentacji kombucha zmienia jej profile chemiczne i lotne, w tym wzrost octanu izopentylu, co wpływa na profil aromatu i smaku napoju (Venegas et al., 2023).
  • Kolonie pszczół miodnych (Apis mellifera L.) wykonują obronę orientacyjną, która różni się w zależności od hodowanych linii..: W tym artykule zbadano reakcje behawioralne kolonii pszczół miodnych na różne związki lotne, w tym octan izopentylu, stwierdzając różnice w obronie orientacji wśród różnych hodowanych linii pszczół (Akongte et al., 2023).
  • Odkrywanie odpowiedzi Aethina tumida na cząsteczki wabiące i odstraszające: Potencjalna podstawa przyszłych strategii zarządzania..: W badaniu zbadano reakcje Aethina tumida (małego chrząszcza ulowego) na różne cząsteczki wabiące i odstraszające, w tym octan izopentylu, które mogą stanowić podstawę przyszłych strategii zwalczania szkodników w pszczelarstwie (Roth i in., 2023).
  • Ukierunkowane i nieukierunkowane podejście metabolomiczne do profilu lotnego aromatu młodych win "Martina"...: W badaniach tych wykorzystano zarówno ukierunkowaną, jak i nieukierunkowaną metabolomikę do analizy profilu aromatu młodych win ′Martina′, identyfikując octan izopentylu jako istotny czynnik przyczyniający się do profilu lotnego wina (Boban et al., 2022).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cristina M Crava et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 105, 51-59 (2018-12-28)
Insect olfaction modulates basal behaviors and it is often influenced by the physiological condition of each individual such as the reproductive state. Olfactory plasticity can be achieved by modifications at both peripheral and central nervous system levels. Here we performed
Shaofeng Yuan et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(8), 3761-3768 (2019-01-15)
Aroma scalping is a very common problem and can affect the sensory quality of packaged food. To study the aroma scalping characteristics of polyethylene terephthalate laminated steel (PET-LS), the sorption kinetics of six common aroma compounds (2-pentanone, 2-heptanone, hexanal, citral
Gul Ozyilmaz et al.
Food chemistry, 135(4), 2326-2332 (2012-09-18)
Candida rugosa lipase (CRL) and porcine pancreatic lipase (PPL) were immobilised by entrapping and also by covalent binding for use in synthesis of isoamyl acetate (IAAc), which has a typical banana flavour. Lipase entrapment was carried out by dripping sodium
Tatjana Schreder et al.
Rhinology, 46(3), 175-183 (2008-10-16)
The aim of this study was to compare the olfactory performance of anorectic patients and healthy controls with regard to the state of satiety. Using the Sniffin' Sticks, sensitivity to a nonfood odor (n-butanol) and to a food-related odor (isoamyl
J Albrecht et al.
Rhinology, 47(2), 160-165 (2009-07-15)
The primary aim of this study was to investigate whether olfactory detection thresholds are dependent on different states of satiety. Using the threshold test of the Sniffin' Sticks test battery (single-staircase, three alternative forced choice procedure), sensitivity to a non-food