Kluczowe dokumenty
153095
4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
98%
Synonim(y):
Hexahydro-p-cresol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.94 (vs air)
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 30 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
563 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
171-173 °C (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC1CCC(O)CC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?