Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
tw
173-175 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7-
Klucz InChI
MQWCXKGKQLNYQG-LJGSYFOKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup