Kluczowe dokumenty
149470
Dimethyl phenylphosphonite
97%
Synonim(y):
Phenyldimethoxyphosphine, Dimethoxyphenylphosphine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COP(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-9-11(10-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?