Merck
149497
Sigma-Aldrich
Methyl diphenylphosphinite
97%
Synonim(y):
Diphenylmethoxyphosphine, Methoxydiphenylphosphine, NSC 171167
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2POCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.604 (lit.)
bp
149 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13OP/c1-14-15(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Klucz InChI
OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ased as:
  • Catalyst for hydroformylative desymmetrization of bisalkenyl carbinols and bishomoallylic carbinols
  • Ligand in rhodium-catalyzed hydroformylation of bishomoallylic alcohols
  • Calatyst in preparation of γ-lactones via branched-regioselective hydroformylation reactions
  • Ligand for nickel-catalyzed hydrocyanation reactions
  • Catalyst in annulation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1