Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acyl chloride
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)