Merck
272744
Sigma-Aldrich
Triethoxyarsine
97%
Synonim(y):
Arsenic triethoxide, Triethyl arsenite
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3As
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: arsenic
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
162 °C/745 mmHg (lit.)
gęstość
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)