Kluczowe dokumenty
346179
Triethylphosphine solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
- Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
- Silaboration of enynes
- Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
- Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
- Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
346179-50ML | 4061826761014 |