Merck
901440
Sigma-Aldrich
Triethylphosphine solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonim(y):
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
Beilstein:
969170
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
stężenie
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
gęstość
0.843 g/mL
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Oferowana jako roztwór 2-metylotetrahydrofuranu dla wygodniejszej obsługi, trietylofosfina jest cennym ligandem dla:
  • Regioselektywne tworzenie alkoholi z hydrokarbonylacji alkenów.
  • Synteza dihydropironów z aldehydów aromatycznych i alkenianów wspomagana kwasem Bronsteda.
  • Sililowanie enynów.
  • Konwersja kwasów fenylooctowych do fenyloacetonitryli lub benzonitryli.
  • Termiczny rozkład naftalenodiylu platyny i palladu.
  • Asymetryczna reakcja Morita-Baylis-Hillman.
Catalyst for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
  • Silaboration of enynes
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
8.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)