Merck
245275
Sigma-Aldrich
Triethylphosphine
99%
Synonim(y):
Triethylphosphorus
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
Beilstein:
969170
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352128
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
127-128 °C (lit.)
gęstość
0.802 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Triethylphosphine is generally used as a ligand in the organometallic chemistry. It can be used in:
  • Synthesis of the tetrahedrally coordinated L3Fe-Nx complex with a terminal nitride group.
  • Synthesis of (PEt3)2Ni(η2-C14H10), a source of the reactive Ni(PEt3)2 moiety.
  • Synthesis of dinuclear rhodium complexes with triethyllphosphane bridges.
Inne uwagi
This container should be opened only by a technically qualified person.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A Tetrahedrally Coordinated L3Fe? N x Platform that Accommodates Terminal Nitride (FeIV? N) and Dinitrogen (FeI? N2? FeI) Ligands.
Betley T A and Peters J C
Journal of the American Chemical Society, 126(20), 6252-6254 (2004)
Unexpected Intermediates and Products in the C? F Bond Activation of Tetrafluorobenzenes with a Bis (triethylphosphine) Nickel Synthon: Direct Evidence of a Rapid and Reversible C? H Bond Activation by Ni (0).
Johnson S A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(51), 17278-17280 (2008)
Breaking the Rule: Synthesis and Molecular Structure of Dinuclear Rhodium Complexes with Bridging and Semibridging Trialkylphosphane Ligands.
Pechmann T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(21), 3909-3911 (2000)
Quintin R Sheridan et al.
The journal of physical chemistry. B, 120(46), 11951-11960 (2016-10-27)
A combination of X-ray scattering experiments and molecular dynamics simulations were conducted to investigate the structure of ionic liquids (ILs) which chemically bind CO
Sarah A Weicker et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(37), 13027-13034 (2015-08-01)
Silyl triflates of the form R4-n Si(OTf)n (n=1, 2; OTf=OSO3 CF3 ) are shown to activate carbon dioxide when paired with bulky alkyl-substituted Group 15 bases. Combinations of silyl triflates and 2,2,6,6-tetramethylpiperidine react with CO2 to afford silyl carbamates via a