Key Documents
20305
Molecular Sieve, 13Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Polecane produkty
product name
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 60-80 mesh, bottle of 50 g
Postać
solid
opakowanie
bottle of 50 g
macierz
Molecular Sieve 13X
wielkość cząstki
60-80 mesh
wielkość porów
13 Å pore diameter
gęstość
~0.65 g/mL (free fall density)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)