20307
Molecular Sieve, 13Å
100-120 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
Formularz
solid
opakowanie
bottle of 50 g
Matryca
Molecular Sieve 13X
wielkość cząstki
100-120 mesh
wielkość porów
13 Å
gęstość
~0.65 g/mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)