Kluczowe dokumenty
1.05704
Supelco
Sito molekularne 0,3 nm
beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Synonim(y):
Krzemian glinowo-sodowy
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41123003
Numer indeksu EC:
215-283-8
NACRES:
NB.51
Poziom jakości
Formularz
beads
metody
titration: suitable
powierzchnia
800 m2/g
wielkość cząstki
~10 mesh
~2 mm
wielkość porów
0.3 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
gęstość nasypowa
700‑750 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Klucz InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sito molekularne 0,3 nm jest porowatym ciałem stałym, które może być stosowane w eksykatorach i rurach suszących do suszenia gazów i rozpuszczalników absolutnych. Zmienia również kolor z brązowego na żółtawy przy absorpcji wody około 7-10 g/100 g sita molekularnego.
Zastosowanie
Sito molekularne 0,3 nm może być stosowane jako adsorbent:
  • Do usuwania śladów wilgoci z substancji chemicznych.
  • W oczyszczaniu mieszaniny etanolu i wody w celu uzyskania czystego etanolu.
Może być również stosowane jako katalizator w kondensacji chlorowodorku hydroksyloaminy z aldehydami, ketonami i 1,3-diketonami w celu syntezy odpowiednio aldoksymów, ketoksymów i 1,3-dioksymów.
Cechy i korzyści
  • Łatwy w użyciu
  • Chemicznie obojętny
  • Nietoksyczny
  • Wysuszone ciecze można zdekantować
  • Wysoka zdolność adsorpcji
  • Selektywna adsorpcja
  • Przyjazny dla środowiska