20619
Molecular Sieve 5A Moisture Trap
volume 200 cc, 1/8 in. fitting
Synonim(y):
RURKA OSUSZAJĄCA 1/8 CALA
About This Item
Polecane produkty
pojemność
200 cc
dopasowywanie
1/8 in. fitting
Opis ogólny
Dimensions:
- 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
- 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
- S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)