Kluczowe dokumenty
503118
Supelco
Molecular Sieve 5A Moisture Trap
S-trap, 1/8 in. fitting
Synonim(y):
S-TRAP, MOLECULAR SIEVE 5A, 1/8IN FITTINGS
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32110204
dopasowywanie
1/8 in. fitting
Opis ogólny
Molecular Sieve 5A efficiently removes moisture and heavy hydrocarbons from compressed air, electrolytically produced hydrogen, house nitrogen, or other gases with high moisture or hydrocarbon content.
Dimensions:
  • 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
  • 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
  • S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)