Merck
503088
Supelco
Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
Synonim(y):
SUPELPURE-O, 750CC, 1/4IN FITTINGS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
pojemność
750 cc
dopasowywanie
1/4 in. fitting
Opis ogólny
The oxygen-removing catalysts can reduce oxygen to less than 2 ppb when the level in the incoming gas does not exceed 10 ppm. Because the catalyst is coated on a Molecular Sieve, this trap also can remove water vapor.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
  • S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Zastosowanie
Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap along with Molecular Sieve 5A Moisture Trap was used as the two cascade columns required for the purification of ethylene, in an experimental study based on using micrometer-sized aggregates of polystyrene nanoparticles as fragmentable support for Ziegler-Natta catalysts.
Informacje prawne
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler-Natta catalysts.
Nietzel S
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53 (1), 15-22 (2015)