Kluczowe dokumenty
24519
Supelco
Supelpure HC Hydrocarbon Trap
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41115700
pojemność
750 cc
Poziom jakości
dopasowywanie
1/2 in. fitting
Opis ogólny
Pułapki węglowodorowe są zasadniczo stosowane w GC do oczyszczania gazu nośnego, jak sama nazwa wskazuje, są one używane głównie do wychwytywania węglowodorów. Niektóre pułapki węglowodorowe, takie jak Supelpure HC Hydrocarbon Trap, zawierają węglowe sito molekularne, które również ogranicza wymywanie wilgoci i tlenu. Uderzenia wilgoci i tlenu, które dostają się do linii gazowej podczas instalacji nowej butli gazowej, dostają się do pułapki węglowodorowej Supelpure HC i są powoli uwalniane, rozcieńczane przez czysty gaz nośny z nowej butli. W szczególności usuwa C3 i inne wyższe węglowodory.
Activated charcoal adsorbs hydrocarbons and other contaminants from carrier gases, air, and hydrogen. Operates efficiently for approximately six months when total hydrocarbons in the incoming gas average 10 ppm.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
  • S-Trap: 71/2 in. (19 cm) long x 59/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length = 193/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)