23987
Economy Moisture Trap
volume 400 cc, 1/8 in. fitting
Synonim(y):
ECONOMY MOISTURE-REMOVING TRAP, 400CC, 1/8IN FITTINGS
About This Item
Polecane produkty
pojemność
400 cc
dopasowywanie
1/8 in. fitting
Opis ogólny
The indicating 4A changes from blue to tan at 20% relative humidity.
Note: Not for use with carrier gas streams.
Dimensions:
- 400 cc Traps: 17 1/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)