Merck
20298
Supelco
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill
volume ~460 cc
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
Postać
solid
Poziom jakości
metody
gas chromatography (GC): suitable
pojemność
~460 cc
wielkość cząstki
8-12 mesh
wielkość porów
5 Å
Opis ogólny
Mesh size is 8-12 mesh.
Molecular Sieve 5A.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)