Kluczowe dokumenty
Z290246
Supelco
Model 1000 oxygen trap
connections size 1/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
rozmiar połączeń
1/4 in.
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
High-pressure, nickel-plated steel cylinder filled with a high capacity oxygen adsorbent. Low initial cost and high capacity gives months of use and reduces down time. Exceptional efficiency typically results in less than 30 ppb oxygen at the outlet.
Oxygen traps protect the liquid phase in HPLC columns from oxidation, and are particularly useful for capillary columns.
Contains 500 g of adsorbent, capable of removing over 1 L of oxygen at standard temperature and pressure.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Vikash Kumar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(46), 19909-19917 (2015-10-31)
Cu(II) complexes of N2O2 type ligands, L(1)H2 and L(2)H2 [L(1)H2 = 6,6'-(((pyridin-2-ylmethyl)azanediyl)bis(methylene))bis(2,4-di-tert-butylphenol); L(2)H2 = 2,4-di-tert-butyl-6-(((3-(tert-butyl)-2-hydroxy-5-methylbenzyl)(pyridin-2-yl-methyl)amino)methyl)phenol], have been synthesized. Addition of nitrogen dioxide (NO2) in THF solutions of the complexes resulted in the nitration at the 4-position of a coordinated equatorial