Kluczowe dokumenty
27601-U
Supelco® Helium Purifier
stainless steel fittings, 1/4 in. Swagelok (nuts and ferrules included)
Synonim(y):
Supelco® HELIUM GAS PURIFIER, 1/4IN FITTINGS
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel fittings
Poziom jakości
dopasowywanie
1/4 in. Swagelok (nuts and ferrules included)
Opis ogólny
Specifications:
- Output Purity: 99.99999%
- Output Efficiency (total): <100 ppb
- Output Efficiency (hydrocarbons): <20 ppb (as methane)
- Output Efficiency (moisture): <10 ppb
- Output Efficiency (oxygen): <2 ppb
- Output Efficiency (carbon monoxide): <20 ppb
- Output Efficiency (carbon dioxide): <1ppm
- Capacity (hydrocarbons): 30 g (as methane)
- Capacity (moisture): 46 g
- Capacity (oxygen): 1200mg
- Max. Flow Rate: 8 L/min.
- Max. Pressure: 500 psi
- Max. Temp.: 100 °C
Dimensions for both purifiers
16.5 in. (41..91 cm) long × 2 5/16 in. (6.3 cm) diameter
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)