Kluczowe dokumenty
BMSIPD960010BS
Sigma-Aldrich
BeadBug Stainless Steel grinding medium, gringding beads, grinding medium
bead diam. 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
kropla śr.
10 mm
kompatybilność
25mL stainless steel grinding jars
Opis ogólny
Zestaw luźnych kulek mielących ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm do użytku z homogenizatorami rurowymi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)