Key Documents
BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
bead diam. 6 mm, Ceria Stabilized
Synonim(y):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
zirconia (oxide)
Właściwości
Ceria Stabilized
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1132-60
kropla śr.
6 mm
kompatybilność
BeadBug and BeadBlaster
Opis ogólny
Loose, bulk satellites, Ceria Stabilized zirconium, 6mm diameter, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Zastosowanie
bead, homogenization, lysis, zirconium, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)