BMSIPD960015PTFB
10100 96 Kula szlifierska PTFE z rdzeniem stalowym
bead diam. 15 mm, BeadBlaster™ 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Polecane produkty
Materiały
PTFE (with steel core)
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-15PTFB
kropla śr.
15 mm
kompatybilność
BeadBlaster™ 96
Opis ogólny
PTFE jest najmniej twardym z materiałów ściernych i jest wybierany ze względu na swoje obojętne właściwości. PTFE nie zawiera metalu i nie przywiera. Jego odporność na wysokie temperatury rozszerza jego zastosowanie do krioszlifowania. Materiały mielące z PTFE są wykorzystywane do zastosowań w branży farmaceutycznej, a także do roślin i innych próbek biologicznych. Kule mielące PTFE o średnicy 15 mm mają stalowe rdzenie zapewniające wyższy pobór energii.
Zastosowanie
Homogenizacja próbek biologicznych i farmaceutycznych
Cechy i korzyści
- Materiał obojętny
- Nieprzywierający
- Szeroka stabilność temperaturowa
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)