Kluczowe dokumenty
BMSIPD960038581
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Ceramic grinding bar, 45° angled ends
bead diam. 3/8-5/8 , fits 50 mL tubes, pack of 100
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiały
ceramic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD960038581
kropla śr.
3/8-5/8 , fits 50 mL tubes
kompatybilność
BeadBlaster 96
Opis ogólny
Ceramiczne ścierniwa nadają się do zastosowań, w których wysoce wydajne mielenie musi być połączone z niskim ścieraniem ścierniwa. Szlifowanie materiałów nieżelaznych jest absolutnie niezbędne w wielu procesach, na przykład w zastosowaniach medycznych lub farmaceutycznych, aby zapobiec niepożądanym zanieczyszczeniom w stosowanych materiałach mielących. Ceramiczne materiały ścierne nadają się również do stosowania w procesach, w których ważną rolę odgrywają efekty mieszania i dyspergowania.
Cechy i korzyści
  • niskie ścieranie przy wysokiej wydajności szlifowania
  • niski transfer zanieczyszczeń
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)