Z742492
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
7 x 50 mm saw tooth, for microtubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Polecane produkty
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
7 x 50 mm saw tooth, for microtubes
opakowanie
pkg of 5
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1000-M7
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sondy generatora do ręcznego homogenizatora Benchmark D1000.
Wszystkie sondy generatora są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być sterylizowane w autoklawie.
Wszystkie sondy generatora są wykonane ze stali nierdzewnej i mogą być sterylizowane w autoklawie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742492-5EA | 4061835330119 |