Key Documents
BMSD113215TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1.5 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonim(y):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
(zirconium)
klasa czystości
Molecular Biology (TriplePure)
opakowanie
pkg of 250 g
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1132-15TP
kropla śr.
1.5 mm
kompatybilność
BeadBug and BeadBlaster
Opis ogólny
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Zastosowanie
Bead homogenization
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)