Kluczowe dokumenty
BMSD113450
Sigma-Aldrich
BeadBug Stainless Steel grinding medium, gringding beads, grinding medium
bead diam. 5 mm, acid washed
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1134-50
kropla śr.
5 mm
Opis ogólny
Kulki są płukane alkoholem i poddawane obróbce cieplnej w celu usunięcia zanieczyszczeń i uczynienia ich wolnymi od nukleaz i proteaz.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)