BMSIPD96004M
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 4 mm, acid washed
Synonim(y):
Koraliki ze stali nierdzewnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 5000 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-4M
kropla śr.
4 mm
kompatybilność
stainless steel grinding jars
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kulki są płukane alkoholem i poddawane obróbce cieplnej w celu usunięcia zanieczyszczeń i uczynienia ich wolnymi od nukleaz i proteaz.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)