Kluczowe dokumenty
BMSIPD960025BS
Sigma-Aldrich
BeadBug Stainless Steel grinding medium, gringding beads, grinding medium
bead diam. 25 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-25BS
kropla śr.
25 mm
kompatybilność
50mL stainless steel grinding jars
Opis ogólny
Zestaw luźnych kulek mielących ze stali nierdzewnej o średnicy 25 mm do użytku z homogenizatorami rurowymi.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)