Kluczowe dokumenty
BMSIPD960050S
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Grinding Jars for Hard Samples
stainless steel, capacity 50 mL, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-50S
pojemność
50 mL
kompatybilność
BeadBlaster 96
Opis ogólny
Różne materiały mają różne wymagania dotyczące mielenia. Bardzo twarde próbki wymagają słoika i kulek mielących, które są równie twarde lub twardsze w celu skutecznego przygotowania próbki. Słoje są wyposażone w gwintowane zamknięcia zapewniające szczelność zarówno w przypadku ciał stałych, jak i cieczy. Stal nierdzewna jest bardzo twardym materiałem, a w połączeniu z kulami ze stali nierdzewnej umożliwia mielenie twardych próbek, takich jak minerały, rudy, polimery i płytki drukowane. Kriogrindowanie może być również wykonywane przy użyciu słoików i kulek ze stali nierdzewnej. Słoje te są dostępne w pojemnościach 25 ml i 50 ml z kulkami mielącymi o średnicy 10 mm i 25 mm.
Zastosowanie
Homogenizacja próbek kriogenicznych
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)