Kluczowe dokumenty
BAF199230001
Bel-Art® Disposable Pestles
polypropylene, pack of 100 ea
Synonim(y):
narzędzie do ręcznego szlifowania próbek stałych, plastikowy tłuczek, sprzęt do szlifowania i kruszenia
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F19923-0001
Długość
8.5 cm
Cechy i korzyści
  • Doskonały do zawieszania komórek bakteryjnych, osadów kwasów nukleinowych lub białek oraz granulek innych materiałów.
  • Kształt umożliwiający optymalne rozdrabnianie w probówkach mikrowirówkowych o pojemności 1,5 ml
  • BAF199230000 zawiera 1,5 ml probówki do mikrowirówek o tym samym kształcie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)