About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
G-BioSciences 786-138
opakowanie
1 ea of
Opis ogólny
10193 została opracowana specjalnie do skutecznego rozdrabniania próbek biologicznych w celu ekstrakcji DNA, RNA i białek. Żywica składa się z mikrocząsteczek o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, które skutecznie rozbijają jądra i inne organelle komórkowe. 10193 nie wiąże białek ani kwasów nukleinowych. Wystarczy wymieszać próbkę biologiczną z 10193 i zmielić lub homogenizować próbkę. W przeciwieństwie do piasku lub innych materiałów mielących, 10193 jest łatwy w użyciu i nie uszkadza genomowego DNA ani białek o wysokiej masie cząsteczkowej. Rutynowo używamy 10193 do izolacji 100kb genomowego DNA i RNA. 10193 może być stosowany z dowolną techniką homogenizacji, w tym z szybkim szlifowaniem mechanicznym, takim jak Polytron i wysokoenergetyczne sonikatory. 10193 jest również dostępny z jednorazowymi tłuczkami i probówkami.
Zawiera:
10193 5 x 0,5 ml żywicy
10193 5 x 0,5 ml żywicy
Informacje prawne
Molecular Grinding Resin is a trademark of Geno Technology, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)