Kluczowe dokumenty
BMSD113230TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 3 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonim(y):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
(zirconium)
klasa czystości
Molecular Biology (TriplePure)
opakowanie
pkg of 250 g
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1132-30TP
kropla śr.
3 mm
kompatybilność
BeadBug and BeadBlaster
Opis ogólny
Luźne kulki, średnica 1,5 mm, cyrkon, TriplePure Molecular Biology Grade do homogenizacji kulek
Zastosowanie
Homogenizacja kulek
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)