Kluczowe dokumenty
BMSD113201TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonim(y):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization,BeadBug grinding beads
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
(zirconium)
klasa czystości
Molecular Biology (TriplePure)
opakowanie
pkg of 250 g
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1132-01TP
kropla śr.
0.1 mm
kompatybilność
BeadBug and BeadBlaster
Opis ogólny
Luźne kulki, średnica 1,5 mm, cyrkon, TriplePure Molecular Biology Grade do homogenizacji kulek
Zastosowanie
Homogenizacja kulek
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)