Kluczowe dokumenty
BMSD113101
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, acid washed
Synonim(y):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
silica (glass)
opakowanie
pkg of 200 g
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1131-01
kropla śr.
0.1 mm
kompatybilność
BeadBug and BeadBlaster
Opis ogólny
Luźne, masowe kulki o średnicy 0,5 mm, szkło płukane kwasem do homogenizacji kulek
Zastosowanie
Homogenizacja kulek
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)