Kluczowe dokumenty
Z250473
Sigma-Aldrich
Glass beads
diam. 1.0 mm, for Beadbeating
Synonim(y):
Szklane kule laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
opakowanie
pkg of (net weight 357 g)
Średnica
1.0 mm
Zastosowanie
  • Wpływ temperatury, siły jonowej i kwasu humusowego na transport nanocząstek tlenku grafenu w geosyntetycznej warstwie gliny: W badaniu tym wykorzystano szklane kulki do symulacji środowiska glebowego w ocenie mobilności nanocząstek, dostarczając istotnych danych do oceny bezpieczeństwa środowiskowego (Liu i Jiang, 2024).
  • Projekt zamkniętej pętli do odtwarzania przepływu hydratów zdominowanego przez gaz: Szklane kulki są wykorzystywane do tworzenia realistycznego modelu przepływu hydratów gazu, pomagając w projektowaniu bezpieczniejszych i bardziej wydajnych systemów transportu energii (Wada et al., 2024).
  • Fizykochemiczne rozbicie komórek Bacillus sp. w celu odzyskania polihydroksyalkanianów: Demonstruje wykorzystanie szklanych kulek w procesie mechanicznego rozbijania w celu optymalizacji wydajności bioplastików, przyczyniając się do zrównoważonej inżynierii materiałowej (Bhat et al., 2024).
Opakowanie
Glass has a density of 2.5 g/cc and is the most commonly used bead media for ′Beadbeating′. Beads are sold in one pound bottles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)