Key Documents
Z742560
Replacement glass beads for MicroBead Sterilizer
size 3 mm, weight 1000 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.76
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B1201-BEAD
rozmiar
3 mm
masa
1000 g
Opis ogólny
Micro Bead Sterilizer 1000g Glass Bead Refill
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)