Kluczowe dokumenty
Z273627
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 2 mm
Synonim(y):
borosilicate beads
About This Item
Kod UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate
opakowanie
pack of 1 ea
Średnica
2 mm
Opis ogólny
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)