Kluczowe dokumenty
Z742556
MicroBead Sterilizer with glass beads
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
sterylizator kulek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Właściwości
25 min Preheat time to 300 C
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B1201-E-UK
Parametry
100 °C temp. range (300 °C)
szer. × śr. × wys.
5.5 in. (14 cm) × 5.7 in. (14.5 cm) × 6.1 in. (15.5 cm)
wys. komory
80 mm
komora śr.
40 mm
masa
2 kg
pojemność
150 capacity (chamber bead (grams))
Opis ogólny
Sterylizator Benchmark Micro Bead jest idealny do sterylizacji małych narzędzi badawczych (kleszczyków, nożyczek itp.). Gdy komora jest wypełniona dołączonymi szklanymi kulkami, można użyć wysokiej temperatury (do 300°C), aby wyeliminować obecność bakterii, zarodników i innych mikroorganizmów.
Temperaturę komory można wyświetlić na dużym panelu sterowania LED i wygodnie regulować za pomocą pokrętła sterującego. Zewnętrzna obudowa urządzenia pozostaje chłodna w dotyku, nawet gdy sterylizator jest używany przez cały dzień. Dostarczoną pokrywę bezpieczeństwa można umieścić nad otworem, aby oszczędzać energię i zmniejszyć szybkość nagrzewania/rampowania. Sterylizator Micro Bead nie wykorzystuje gazu, płomienia ani chemikaliów i jest bezpieczny do użytku w okapach.
Dzięki regulowanej temperaturze zakres zastosowań sterylizatora można również rozszerzyć na inkubacje i odkażanie plastikowych przedmiotów/narzędzi.
Ten produkt jest przeznaczony WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU BADAWCZEGO.
Nie jest przeznaczony do użytku klinicznego.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)