1.06107
Absorption tube for H₂O
average diameter 0.3 nm (with indicator)
About This Item
Polecane produkty
wielkość porów
0.3 nm average diameter (with indicator)
Poziom jakości
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
(molecular sieve 0.3 nm with indicator)