Key Documents
1.05703
Supelco
Molecular sieve 1.0 nm
beads ~ 2 mm
Synonim(y):
Molecular sieve 1.0 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41123003
Numer indeksu EC:
215-283-8
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
Postać
beads
powierzchnia
800 m2/g
strata
≤5% loss on ignition, 950°C
wielkość cząstki
~2 mm
wielkość porów
1.0 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
gęstość nasypowa
700‑750 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
Komentarz do analizy
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 24 %