Kluczowe dokumenty
382280
Sigma-Aldrich
Silver-exchanged zeolite
granular, +20 mesh
Synonim(y):
Ag
About This Item
Wzór liniowy:
Ag84Na2[(AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
granular
Poziom jakości
skład
Ag, 35%
przydatność reakcji
core: silver
reagent type: catalyst
wielkość cząstki
+20 mesh
mp
>500 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Opis ogólny
Silver-exchanged zeolite selectively removes halogens from gas streams and also serves as catalyst.
Zastosowanie
Silver-exchanged zeolite is used:
  • As a catalyst in the low-temperature CO isotopic scrambling reaction.
  • To capture radioiodine from the vapor phase, which is then thermally converted into silver sodalite.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Silver iodide sodalite--Wasteform/Hip canister interactions and aqueous durability
Maddrell ER, et al.
Journal of Nuclear Materials, 517, 71-79 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
382280-25G4061831962604
382280-100G4061831962598