Merck
72253
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate
purum p.a., crystallized, ≥97.0% (KT)
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.79
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (KT)
Formularz
crystals
jakość
crystallized
mp
56 °C (lit.)
gęstość
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Klucz InChI
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nickel(II) nitrate hexahydrate (Ni(NO3)2.6H2O) is a hydrated nickel(II) salt. Its thermal degradation has been investigated by thermogravimetric methods under quasi-isothermal conditions.
Zastosowanie
Nickel(II) nitrate hexahydrate may be used as precursor for the synthesis of [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders and Ni (II) oxide aerogels.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermal decomposition of nickel nitrate hexahydrate, Ni(NO3)2?6H2O, in comparison to Co(NO3)2?6H2O and Ca(NO3)2?4H2O.
Brockner W, et al.
Thermochimica Acta, 456(1), 64-68 (2007)
Monolithic nickel (II)-based aerogels using an organic epoxide: the importance of the counterion.
Gash AE, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 350, 145-151 (2004)
Synthesis and structural characterization of layered Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode materials by ultrasonic spray pyrolysis method.
Park SH, et al.
Electrochimica Acta, 49(4), 557-563 (2004)
Robert Jirásko et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 43(9), 1274-1284 (2008-03-14)
This work demonstrates the application of electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) using two different mass analyzers, ion trap and hybrid quadrupole time-of-flight (QqTOF) mass analyzer, for the structural characterization of Ni(II) complexes of Schiff bases of (S)-N-(2-benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide with different amino
Nickel nitrate and K-ferrocyanide in fixative for electron microscopy as tracer of extracellular space.
L S Gutiérrez et al.
Microscopia electronica y biologia celular : organo oficial de las Sociedades Latinoamericana de Microscopia Electronica e Iberoamericana de Biologia Celular, 12(2), 217-229 (1988-12-01)