Merck
31462
Sigma-Aldrich
Nickel(II) chloride hexahydrate
puriss. p.a., ≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
NiCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥98%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
pH
4-7 (20 °C, 5%)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Nickel(II) chloride hexahydrate is a hydrated nickel salt. Its crystals were monoclinic and structure was investigated by X-ray single crystal method.
Zastosowanie
Nickel(II) chloride hexahydrate may be employed as a catalyst in the high yield synthesis of tetra-substituted pyrrole derivatives. It may be used for the conversion of tetrahydropyranyl (THP) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) ethers to the corresponding hydroxyl compounds.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A catalytic amount of nickel (II) chloride hexahydrate and 1, 2-ethanedithiol is a good combination for the cleavage of tetrahydropyranyl (THP) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) ethers.
Khan AT, et al.
Tetrahedron Letters, 45(52), 9617-9621 (2004)
The Crystal Structure of Nickel Chloride Hexahydrate, NiCl2.6H2O.
Mizuno J.
Journal of the Physical Society of Japan, 16(8), 1571-1580 (1961)
Synthesis of tetra-substituted pyrroles, a potential phosphodiesterase 4B inhibitor, through nickel (II) chloride hexahydrate catalyzed one-pot four-component reaction.
Khan AT, et al.
Tetrahedron Letters, 53(32), 4145-4150 (2012)
John M Besser et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(11), 2495-2506 (2013-05-10)
This study evaluated the chronic toxicity of Ni-spiked freshwater sediments to benthic invertebrates. A 2-step spiking procedure (spiking and sediment dilution) and a 2-stage equilibration period (10 wk anaerobic and 1 wk aerobic) were used to spike 8 freshwater sediments with wide
William G Brumbaugh et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(11), 2482-2494 (2013-05-10)
Two spiking methods were compared and nickel (Ni) partitioning was evaluated during a series of toxicity tests with 8 different freshwater sediments having a range of physicochemical characteristics. A 2-step spiking approach with immediate pH adjustment by addition of NaOH