Key Documents
63547
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
purum p.a., ≥97.0% (KT)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (KT)
Postać
powder, crystals or chunks
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Klucz InChI
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders
- [Mn(2-Bzpy)(N3)2]n (2-Benzy = 2-benzoylpyridine)
- [Mn(3,5-lutidine)2(N3)2]n
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2