Kluczowe dokumenty
343358
Silica-alumina catalyst support, grade 135
Synonim(y):
Silicic acid aluminum salt
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Klucz InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Silica-alumina catalyst support, grade 135 can be used as:
- A catalyst to synthesize 2,6-bis(imino)pyridine derivatives by reacting with substituted difluoroanilines/ortho-halogen-anilines and 2,6-diacetylpyridine.
- A catalyst support to prepare Ca or Ni-based catalysts for deoxygenation reaction.
- A catalyst support in hydrocarbon cracking process and transesterification reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Transesterification of triolein to biodiesel using sodium-loaded catalysts prepared from zeolites
Wang Y-Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, 9959-9965 (2012)