Merck
253189
Sigma-Aldrich
Tris(diethylamino)phosphine
97%
Synonim(y):
Hexaethyltriamidophosphite, Hexaethyltriaminophosphine, Phosphorous acid tris(diethylamide), Tris(N,N-diethylamino)phosphine, Tris(diethylamido)phosphine, Hexaethylphosphorous triamide
About This Item
Wzór liniowy:
P[N(C2H5)2]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.36
Beilstein:
636187
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
80-90 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCN(CC)P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C12H30N3P/c1-7-13(8-2)16(14(9-3)10-4)15(11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
Klucz InChI
FDIOSTIIZGWENY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tris(diethylamino)phosphine [(Et2N)3P] can be used as a reagent to synthesize:
  • 1,1′-Dialkylisoindigo derivatives by reacting with various 1-alkylisatins via deoxygenation reaction.
  • 1-Aminomethylisatins by treating with isatin and primary and secondary amines.
It can also be used in the deoxygenation of some cyclic α-diketones using fullerene C60.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Khadga J Karki et al.
Scientific reports, 3, 2287-2287 (2013-07-28)
Multiple exciton generation (MEG) is a process in which more than one exciton is generated upon the absorption of a high energy photon, typically higher than two times the band gap, in semiconductor nanocrystals. It can be observed experimentally using
Facile synthesis of 1, 1′-dialkylisoindigos through deoxygenation reaction of isatins and tris (diethylamino) phosphine
Bogdanov AV, et al.
Synthesis, 2010(19), 3268- 3270 (2010)
Novel 1-Aminomethylisatins: Peculiarities of the Synthesis and the Reaction with Tris (diethylamino) phosphine
Bogdanov AV, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(4), 1027- 1030 (2014)
Irina P Romanova et al.
The Journal of organic chemistry, 76(8), 2548-2557 (2011-03-12)
The reactions of such cyclic α-diketones as acenaphthenequinone, aceanthrenequinone, and N-alkylisatins, with hexaethyltriaminophosphine in the presence of the fullerene C(60), lead to the formation of methanofullerene derivatives under mild conditions. This process proceeds via deoxygenation of the dicarbonyl compound by
K Yamana et al.
Nucleic acids symposium series, (21)(21), 31-32 (1989-01-01)
Utilities of deoxyribonucleoside 3'-O-phosphorbisdiethylamidites in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides and their analogues are described.
Powiązane treści
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.